6-Bromoisatin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3605-25G OR3605-5G OR3605-100G
APOSOR3605-25GEA 735 SEK
APOSOR3605-25G APOSOR3605-5G APOSOR3605-100G
6-Bromoisatin 98%
6-Bromoisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Smältpunkt: 274 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01631138
CAS nummer: 6326-79-0