2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Bis(catecholato)diborane
OR360039-100G OR360039-10G OR360039-25G
APOSOR360039-100GEA 3250 SEK
APOSOR360039-100G APOSOR360039-10G APOSOR360039-25G
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Formel: C₁₂H₈B₂O₄
MW: 237,8115 g/mol
Smältpunkt: 189…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09842343
CAS nummer: 13826-27-2