3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,5-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360018-25G OR360018-5G
APOSOR360018-25GEA 2575 SEK
APOSOR360018-25G APOSOR360018-5G
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
MW: 272,97 g/mol
Smältpunkt: 53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05863906
CAS nummer: 68716-51-8