5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3598-1G OR3598-250MG
APOSOR3598-1GEA 0 SEK
APOSOR3598-1G APOSOR3598-250MG
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid 98%
5-(Methylsulphonyl)pyridine-3-boronic acid
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201.00 g/mol
Smältpunkt: 123…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689536
CAS nummer: 913836-01-8