(Imidazo[2,1-b]benzothiazol-2-yl)methanol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3587-1G OR3587-25G OR3587-5G
APOSOR3587-1GEA 2475 SEK
APOSOR3587-1G APOSOR3587-25G APOSOR3587-5G
(Imidazo[2,1-b]benzothiazol-2-yl)methanol 95+%
(Imidazo[2,1-b]benzothiazol-2-yl)methanol
Formel: C₁₀H₈N₂OS
MW: 204,25 g/mol
Smältpunkt: 172…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203010
CAS nummer: 114095-02-2