2,5-Dichlorobenzophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3586-100G OR3586-25G
APOSOR3586-100GEA 685 SEK
APOSOR3586-100G APOSOR3586-25G
2,5-Dichlorobenzophenone 98%
2,5-Dichlorobenzophenone
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Smältpunkt: 88…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079746
CAS nummer: 16611-67-9