3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine
OR3581-5G OR3581-1G OR3581-25G
APOSOR3581-5GEA 415 SEK
APOSOR3581-5G APOSOR3581-1G APOSOR3581-25G
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,89 g/mol
Smältpunkt: 38…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659484
CAS nummer: 138006-41-4
ADR: 6.1,III