2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 910 SEK
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
MW: 281.89 g/mol
Smältpunkt: 94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09266223
CAS nummer: 15862-37-0