2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR3578-25G OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA 325 SEK
APOSOR3578-25G APOSOR3578-5G
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Smältpunkt: 54…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234160
CAS nummer: 22280-60-0