Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 1225 SEK
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₅S
Smältpunkt: 117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01317545
CAS nummer: 63484-12-8