Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3568-100G OR3568-25G
APOSOR3568-100GEA 585 SEK
APOSOR3568-100G APOSOR3568-25G
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₅S
Smältpunkt: 175…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01317542
CAS nummer: 33045-52-2
EINECS: 251-358-1