1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Dimethoxynitrobenzene, 2,4-Dimethoxy-1-nitrobenzene
OR3561-100G OR3561-25G OR3561-5G
APOSOR3561-100GEA 2050 SEK
APOSOR3561-100G APOSOR3561-25G APOSOR3561-5G
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₉NO₄
Smältpunkt: 74…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024210
CAS nummer: 4920-84-7