5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3560-25G OR3560-100G OR3560-500G
APOSOR3560-25GEA 260 SEK
APOSOR3560-25G APOSOR3560-100G APOSOR3560-500G
5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₂BrClN₂
MW: 193.43 g/mol
Kokpunkt: 95 °C/15mmHg
Smältpunkt: 73…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00483232
CAS nummer: 32779-36-5