2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3558-10G OR3558-1G OR3558-5G
APOSOR3558-10GEA 9750 SEK
APOSOR3558-10G APOSOR3558-1G APOSOR3558-5G
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide 95+%
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-5(1H)-indolesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Smältpunkt: 108…111 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00214476
CAS nummer: 99169-99-0