2-Acetamidothiazole 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3555-25G OR3555-100G
APOSOR3555-25GEA 755 SEK
APOSOR3555-25G APOSOR3555-100G
2-Acetamidothiazole 96%
2-Acetamidothiazole
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142.18 g/mol
Smältpunkt: 204…206 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00016892
CAS nummer: 2719-23-5