Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3554-1G OR3554-5G
APOSOR3554-1GEA 960 SEK
APOSOR3554-1G APOSOR3554-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Kokpunkt: 51…57 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 45…48 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08689502
CAS nummer: 41172-57-0