Isoquinoline-8-amine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Isoquinolin-8-amine, 8-Aminoisoquinoline
OR3549-1G OR3549-5G
APOSOR3549-1GEA 585 SEK
APOSOR3549-1G APOSOR3549-5G
Isoquinoline-8-amine 98%
Isoquinoline-8-amine
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Smältpunkt: 168…169 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00179553
CAS nummer: 23687-27-6