6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR3548-250MG OR3548-500MG
APOSOR3548-250MGEA 210 SEK
APOSOR3548-250MG APOSOR3548-500MG
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Smältpunkt: 151…153 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08689506
CAS nummer: 108281-79-4