3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 295 SEK
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smältpunkt: 189…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797227
CAS nummer: 42860-02-6