(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3538-1G OR3538-5G
APOSOR3538-1GEA 260 SEK
APOSOR3538-1G APOSOR3538-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Smältpunkt: 38…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07437885
CAS nummer: 63071-10-3