5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
OR3528-1G OR3528-25G OR3528-5G
APOSOR3528-1GEA 260 SEK
APOSOR3528-1G APOSOR3528-25G APOSOR3528-5G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Smältpunkt: 199…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427653
CAS nummer: 54923-31-8