2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR3526-1G
OR3526-5G
APOSOR3526-1GEA
1475
SEK
APOSOR3526-1G
APOSOR3526-5G
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Formel:
C₇H₈O₃S Smältpunkt: 88…90 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00127516 CAS nummer: 27489-33-4 |