Methyl-5-bromo-2-chloropyridine-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate
OR3519-1G OR3519-5G
APOSOR3519-1GEA 1050 SEK
APOSOR3519-1G APOSOR3519-5G
Methyl-5-bromo-2-chloropyridine-4-carboxylate
Methyl-5-bromo-2-chloropyridine-4-carboxylate
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,49 g/mol
Smältpunkt: 31…34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07375113
CAS nummer: 886365-28-2