4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR350491-100G OR350491-25G OR350491-5G
APOSOR350491-100GEA 1300 SEK
APOSOR350491-100G APOSOR350491-25G APOSOR350491-5G
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol
Formel: C₉H₁₂N₂O₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368637
CAS nummer: 92952-81-3