5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR350369-100G OR350369-25G OR350369-500G
APOSOR350369-100GEA 1425 SEK
APOSOR350369-100G APOSOR350369-25G APOSOR350369-500G
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Kokpunkt: 222 °C
Densitet: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006734
CAS nummer: 10500-57-9