(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR350343-100G OR350343-25G
APOSOR350343-100GEA 3450 SEK
APOSOR350343-100G APOSOR350343-25G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Kokpunkt: 147…149 °C
Smältpunkt: 78…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077792
CAS nummer: 17342-08-4