5-Methoxynicotinonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR350274-1G OR350274-250MG OR350274-5G
APOSOR350274-1GEA 1450 SEK
APOSOR350274-1G APOSOR350274-250MG APOSOR350274-5G
5-Methoxynicotinonitrile 98%
5-Methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09909444
CAS nummer: 298204-74-7