Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
OR350236-100G OR350236-25G
APOSOR350236-100GEA 1475 SEK
APOSOR350236-100G APOSOR350236-25G
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Smältpunkt: 134…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016437
CAS nummer: 2150-43-8