2-Methylthiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR350221-25G OR350221-5G
APOSOR350221-25GEA 1675 SEK
APOSOR350221-25G APOSOR350221-5G
2-Methylthiazole 97%
2-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Kokpunkt: 129 °C
Smältpunkt: –24 °C
Densitet: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 28,9 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00053144
CAS nummer: 3581-87-1
UN: 1993
ADR: 3,III