3-Formyl-2-picoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR350218-1G OR350218-5G
APOSOR350218-1GEA 1125 SEK
APOSOR350218-1G APOSOR350218-5G
3-Formyl-2-picoline 97%
3-Formyl-2-picoline
Formel: C₇H₇NO
Densitet: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234911
CAS nummer: 60032-57-7