6-Hydroxy-1-tetralone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR350186-100G OR350186-25G OR350186-5G
APOSOR350186-100GEA 2175 SEK
APOSOR350186-100G APOSOR350186-25G APOSOR350186-5G
6-Hydroxy-1-tetralone
6-Hydroxy-1-tetralone
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Smältpunkt: 154…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156670
CAS nummer: 3470-50-6