4-Ethoxyphenol
Leverantör: Apollo Scientific
OR350170-100G OR350170-25G OR350170-500G
APOSOR350170-100GEA 1200 SEK
APOSOR350170-100G APOSOR350170-25G APOSOR350170-500G
4-Ethoxyphenol
4-Ethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokpunkt: 121 °C
Smältpunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002334
CAS nummer: 622-62-8