6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR350089-1G OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-1GEA 755 SEK
APOSOR350089-1G APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Formel: C₄H₃ClN₂O
Smältpunkt: 194…195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00233957
CAS nummer: 4765-77-9