4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR350075-25G OR350075-5G
APOSOR350075-25GEA 290 SEK
APOSOR350075-25G APOSOR350075-5G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005241
CAS nummer: 13808-64-5