Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR350054-1G OR350054-250MG
APOSOR350054-1GEA 1825 SEK
APOSOR350054-1G APOSOR350054-250MG
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,1400 g/mol
Smältpunkt: 136…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09038121
CAS nummer: 1668-84-4