3-Formyl-6-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3477-1G OR3477-5G
APOSOR3477-1GEA 260 SEK
APOSOR3477-1G APOSOR3477-5G
3-Formyl-6-methoxypyridine
3-Formyl-6-methoxypyridine
Formel: C₇H₇NO₂
Smältpunkt: 49…54 °C
Flampunkt: 107 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02683446
CAS nummer: 65873-72-5