2-Methyl-3-furoyl chloride 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylfuran-3-carbonyl chloride
OR346695-1G OR346695-5G
APOSOR346695-1GEA 1825 SEK
APOSOR346695-1G APOSOR346695-5G
2-Methyl-3-furoyl chloride 95+%
2-Methyl-3-furoyl chloride
Formel: C₆H₅ClO₂
Kokpunkt: 59…61 °C/12mmHg
Densitet: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 76 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03421418
CAS nummer: 5555-00-0
UN: 3265
ADR: 8,II