3-Bromo-4-methoxybenzamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346691-1G OR346691-5G
APOSOR346691-1GEA 1550 SEK
APOSOR346691-1G APOSOR346691-5G
3-Bromo-4-methoxybenzamide 95+%
3-Bromo-4-methoxybenzamide
Formel: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11643536
CAS nummer: 200956-55-4