(3-Bromophenoxy)acetonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346670-1G OR346670-5G
APOSOR346670-1GEA 1200 SEK
APOSOR346670-1G APOSOR346670-5G
(3-Bromophenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Bromophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₆BrNO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09906440
CAS nummer: 951918-24-4