(2-Bromophenoxy)acetonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346669-1G
OR346669-5G
APOSOR346669-1GEA
1125
SEK
APOSOR346669-1G
APOSOR346669-5G
(2-Bromophenoxy)acetonitrile 95+%
(2-Bromophenoxy)acetonitrile
Formel:
C₈H₆BrNO MW: 212,05 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00798567 CAS nummer: 90004-90-3 |