5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR346523-1G
OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA
945
SEK
APOSOR346523-1G
APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Formel:
C5H2ClN3 Smältpunkt: 78 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03001466 CAS nummer: 38275-56-8 |