2-Methylisonicotinonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346509-1G OR346509-5G
APOSOR346509-1GEA 2275 SEK
APOSOR346509-1G APOSOR346509-5G
2-Methylisonicotinonitrile 95+%
2-Methylisonicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200207
CAS nummer: 2214-53-1