2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346435-1G OR346435-5G
APOSOR346435-1GEA 2150 SEK
APOSOR346435-1G APOSOR346435-5G
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Formel: C₈H₉ClN₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08593346
CAS nummer: 52943-21-2