5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 635 SEK
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,0200 g/mol
Smältpunkt: 240…243 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659520
CAS nummer: 228410-90-0