4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR346388-1G OR346388-5G
APOSOR346388-1GEA 1825 SEK
APOSOR346388-1G APOSOR346388-5G
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole 95+%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₈H₆N₂S
MW: 162,22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00087232
CAS nummer: 25445-77-6