5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR346302-1G OR346302-5G
APOSOR346302-1GEA 1900 SEK
APOSOR346302-1G APOSOR346302-5G
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₆N₄
Smältpunkt: 162…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02020550
CAS nummer: 5453-07-6