4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR346277-1G
OR346277-5G
APOSOR346277-1GEA
0
SEK
APOSOR346277-1G
APOSOR346277-5G
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
4-Morpholin-4-ylmethylbenzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ Smältpunkt: 179…183 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01167722 CAS nummer: 62642-62-0 |