3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 12375 SEK
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Smältpunkt: 201…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11110341
CAS nummer: 66975-83-5