4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR346115-1G OR346115-25G OR346115-5G
APOSOR346115-1GEA 910 SEK
APOSOR346115-1G APOSOR346115-25G APOSOR346115-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₄Cl₂N₂OS
MW: 223,08 g/mol
Smältpunkt: 86…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00194954
CAS nummer: 33097-11-9