Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Leverantör: Apollo Scientific
OR346085-1G OR346085-5G OR346085-10G
APOSOR346085-1GEA 0 SEK
APOSOR346085-1G APOSOR346085-5G APOSOR346085-10G
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Formel: C₇H₉ClO₄
MW: 192.6 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173820
CAS nummer: 34959-81-4